Merck
918938
Sigma-Aldrich
tBuPyBCam
Synonim(y):
Dichlorowodorek 4-tert-butylo-pirydyno-2,6-bis(karboksyamidyny)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19Cl2N5
Masa cząsteczkowa:
292.21
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)