Merck
902128
Sigma-Aldrich
(Z)-N′-Cyanopicolinimidamide
Synonim(y):
Ligand 2-pirydylo-N-cyjanokarboksyamidynowy Weix dla katalizy niklowej
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
201-205 °C
ciąg SMILES
N\C(=N\C#N)\c1ncccc1
InChI
1S/C7H6N4/c8-5-11-7(9)6-3-1-2-4-10-6/h1-4H,(H2,9,11)
Klucz InChI
HMQYOLLIJRIQNB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Laboratorium Daniela Weixa wykazało, że ten ligand pirydylowo-karboksyamidynowy umożliwia katalizowane niklem krzyżowe sprzęganie różnych podstawowych heterocykli azotowych z pierwszorzędowymi i drugorzędowymi halogenkami alkilowymi.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric C Hansen et al.
Nature chemistry, 8(12), 1126-1130 (2016-11-23)
Ligands are essential for controlling the reactivity and selectivity of reactions catalysed by transition metals. Access to large phosphine ligand libraries has become an essential tool for the application of metal-catalysed reactions industrially, but these existing libraries are not well
Eric C Hansen et al.
The Journal of organic chemistry, 82(14), 7085-7092 (2017-07-07)
Despite their importance, the synthesis of alkylated heterocycles from the cross-coupling of Lewis basic nitrogen heteroaryl halides with alkyl halides remains a challenge. We report here a general solution to this challenge enabled by a new collection of ligands based