Merck
925500
Sigma-Aldrich
tBubpyCAMCN
≥95%
Synonim(y):
4,4′-di-tert-butylo-2,2′-bipirydyno-6-N-cyjanokarboksyamidyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25N5
Masa cząsteczkowa:
335.45
Kod UNSPSC:
12352129
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
251-263 °C
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
tBubpyCAMCN to bipirydynowy ligand cyjanokarboksyamidyny, który umożliwia katalizowane niklem krzyżowe sprzęganie elektrofilowe różnych halogenków arylowych i alkilowych.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)