Kluczowe dokumenty
UFC40LG25
Millipore
Ultrafree® Centrifugal Filter, 2 mL Sample Volume
pore size 0.22 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
Synonim(y):
Filtr wirówki
Wybierz wielkość
25 EA
770,00 zł
770,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
770,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
holdup volume 10 μL
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Ultrafree®
Parametry
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
metody
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Długość
77 mm
Średnica
16.3 mm
powierzchnia filtracyjna
0.8 cm2
pojemność robocza
2 mL
5 mL
wielkość porów
0.22 μm pore size
Zastosowanie
sample preparation
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ultrafree®-CL Centrifugal Filter is a single-use, disposable filter used for removing particulates from aqueous biological solutions.
Filter Type: Microfiltration
Zastosowanie
0.22 µm pore size, hydrophilic PTFE, 2 mL volume, non-sterile
Fixed-angle rotor (15 mL) w/maximum 5,000 x g
Postać fizyczna
Color Code: Yellow
Informacje prawne
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany