Merck
902780
Sigma-Aldrich
Carbon disulfide solution
5.0 M in hexane
Wybierz wielkość
25 ML
218,00 zł
100 ML
505,00 zł
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
218,00 zł
100 ML
505,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
stężenie
5.0 M in hexane
współczynnik refrakcji
n/D 1.434
gęstość
0.832 g/mL
ciąg SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Klucz InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cenny budulec oferowany jako roztwór w heksanie dla wygodniejszej obsługi.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
<-22.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
< -30.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)