klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
2.67 (vs air)
ciśnienie pary
5.83 psi ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
212 °F
granice wybuchowości
50 %
zanieczyszczenia
<0.005% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
gęstość
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Klucz InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?