Merck
220884
Sigma-Aldrich
2-Thiophenemethylamine
96%
Synonim(y):
2-(Aminomethyl)thiophene
Wybierz wielkość
5 G
385,00 zł
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
385,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
Formularz
liquid
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5670 (lit.)
bp
95-99 °C/28 mmHg (lit.)
gęstość
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NCc1cccs1
InChI
1S/C5H7NS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H,4,6H2
Klucz InChI
FKKJJPMGAWGYPN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Thiophenemethylamine is a potential ligand replacement for poly(3-hexylthiophene)/CdSe hybrid solar cells[1].
Zastosowanie
2-Thiophenemethylamine was used in preparation of:
  • naphthalene-thiophene hybrid molecule (Z)-1-((thiophen-2-ylmethylamino)methylene)naphthalen-2(1H)-one[2]
  • fluorescent Pd2+ sensor, N-butyl-4-(p-methyloxy)-phenylethynyl-5-thiophenemethylamino-1,8-naphthalimide[3]
Reactant involved in synthesis of:
  • Triazole-linked-thiopene conjugates for use as a biomimetic model for studies of metal detoxification and oxidative stress involving metallothionein
  • Serotonin 5-HT1A receptor antagonists which have neuroprotective affects against ischemic cell damage
  • Imidazole- and piperonyl-containing thiadiazoles and pyrimidines for use as inducible oxide synthase dimerization inhibitors
  • Optoelectronic segmented polyurethanes
Reactant involved in:
  • Studies of organocatalyzed asymmetric reductive amination of ketones
  • Metal-free aerobic oxidative coupling of amines to imines
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Debasis Karak et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(19), 6708-6715 (2013-04-10)
A naphthalene-thiophene hybrid molecule (Z)-1-((thiophen-2-ylmethylamino)methylene)naphthalen-2(1H)-one () was prepared by condensation of 2-thiophenemethylamine and 2-hydroxy-1-naphthaldehyde. According to FTIR, (1)H NMR spectrometry and single crystal X-ray analysis, exists in the cis-keto-amine tautomeric form. behaves like a molecular AND type binary logic gate
Liping Duan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (47)(47), 6339-6341 (2008-12-03)
A new fluorescent Pd2+ sensor , N-butyl-4-(p-methyloxy)-phenylethynyl-5-thiophenemethylamino-1,8-naphthalimide, was designed and synthesized. It showed highly selective on-off fluorescence changes for Pd2+ among the representative transition and heavy metallic cations, and its fluorescence was efficiently quenched by 5 equivalents of Pd2+ in
Jun Yan Lek et al.
ACS applied materials & interfaces, 3(2), 287-292 (2011-01-26)
For hybrid solar cells, interfacial chemistry is one of the most critical factors for good device performance. We have demonstrated that the size of the surface ligands and the dispersion of nanoparticles in the solvent and in the polymer are
Adesola Abimbola Adeleke et al.
Journal of inorganic biochemistry, 214, 111266-111266 (2020-11-10)
Synthesis and spectroscopic characterization of five ligands ((E)-2-((pyridin-2-ylmethylene)amino)phenol L1, 2-(pyridin-2-yl)benzo[d]thiazole L2, (E)-N-(2-fluorophenyl)-1-(pyridin-2-yl)methanimine L3, (E)-1-(pyridin-2-yl)-N-(p-tolyl)methanimine L4 and (E)-1-(pyridin-2-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)methanimine L5 along with fifteen silver(I) complexes of L1 - L5, with a general formula [AgL2]+X- (L = Schiff base and X = NO3-, ClO4- or CF3SO3-) is
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf