Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 555,00 zł 416,25 zł |
Informacje o tej pozycji
162,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder
optical activity
[α]20/D −110±3°, c = 5% in ethanol
mp
88-89 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ester, phenyl
SMILES string
[H]O[H].OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m1./s1
InChI key
DXDIHODZARUBLA-DTPOWOMPSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (T) | description ≥99.0% (T) | description ≥98%, made from synthetic tartaric acid | description 97% |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 88-89 °C (lit.) | mp 145-155 °C, 154-156 °C (lit.) | mp 154-156 °C (lit.) | mp 130-135 °C (lit.) |
| form powder | form powder | form - | form - |
| optical activity [α]20/D −110±3°, c = 5% in ethanol | optical activity [α]20/D +117±2°, c = 5% in ethanol | optical activity [α]28/D +116°, c = 9 in ethanol | optical activity [α]20/D +59°, c = 6 in acetone |
| functional group carboxylic acid, phenyl, ester | functional group carboxylic acid, ester, phenyl | functional group carboxylic acid, ester, phenyl | functional group anhydride, ester |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?