154210
(R)-(−)-Mandelic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
(R)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]23/D −153°, c = 2.5 in H2O
mp
131-133 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
(R)-(−)-Mandelic acid is a carboxylic acid used as a starting material to synthesize antibiotics, antitumor agents, and antiobesity drugs.
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.