Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 284,00 zł 213,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 471,00 zł 353,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
MDL number:
213,00 zł
Cena katalogowa284,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
concentration
5 M in ethanol
refractive index
n/D 1.387
density
0.91613 g/mL
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable building block offered as a solution in ethanol for more convenient handling
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5 M in ethanol | description certified reference material, 5000 μg/mL in methanol | description 5.0 M in hexane | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| refractive index n/D 1.387 | refractive index - | refractive index n/D 1.434 | refractive index - |
| density 0.91613 g/mL | density - | density 0.832 g/mL | density - |
| concentration 5 M in ethanol | concentration 5000 μg/mL in methanol | concentration 5.0 M in hexane | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon disulfide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Narządy docelowe
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?