Przejdź do
721476
Carbon disulfide solution
5 M in THF
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150313
form
liquid
concentration
5 M in THF
density
0.994 g/mL at 25 °C
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon disulfide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C
Narządy docelowe
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes, Respiratory system
supp_hazards
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)