Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 676,00 zł |
Informacje o tej pozycji
676,00 zł
Quality Segment
agency
EPA 8240
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
5000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, 5000 μg/mL in methanol | description 5 M in ethanol | description 5.0 M in hexane | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| technique(s) chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| format single component solution | format - | format - | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade - | grade - | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon disulfide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - Methanol
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - Methanol
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?