Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
105-108 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(N)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
InChI key
LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description - | description 98% | description ≥95% |
| assay 98% | assay - | assay 98% | assay ≥95% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form - | form powder |
| mp 105-108 °C (lit.) | mp - | mp 44-49 °C (lit.) | mp - |
| functional group amine | functional group bromo, amine, ketone | functional group phosphine | functional group Boc, hydroxyl |
tert-Butyl carbamate Cs<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> reaction | - | - | - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?