Merck
901155
Sigma-Aldrich
17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-amine
Synonim(y):
2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine
Wybierz wielkość
5 G
1840,00 zł
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1840,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H26N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
współczynnik refrakcji
n/D 1.473
gęstość
1.10 g/mL
grupa funkcyjna
amine
azide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H26N4O5/c13-1-3-17-5-7-19-9-11-21-12-10-20-8-6-18-4-2-15-16-14/h1-13H2
Klucz InChI
SVPBRIZYFJFLOL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)