Kluczowe dokumenty
689440
O-(2-Azidoethyl)heptaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Synonim(y):
Azido-PEG (n=7)
Wybierz wielkość
1500,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1500,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (oligomer purity)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 400
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Ω-koniec
hydroxyl
α-koniec
azide
grupa funkcyjna
azide
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C16H33N3O8/c17-19-18-1-3-21-5-7-23-9-11-25-13-15-27-16-14-26-12-10-24-8-6-22-4-2-20/h20H,1-16H2
Klucz InChI
BUMODEBRFGPXRM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Niektóre z opisanych zastosowań obejmują:
- Syntezę hydrożeli usztywniających odkształcenia poprzez samoorganizację włókien oligomerów pochodzących z Azido-PEG (n=7).[1]
- Synteza biodegradowalnych hydrożeli tetra-PEG do systemów dostarczania leków.[2]
- Synteza heterobifunkcyjnych łączników oligo(glikolu etylenowego) do biokoniugacji i ukierunkowanego dostarczania leków.[3]
- Przygotowanie syntetycznych amfifili do programowanych dyspersji nanorurek węglowych (CNT) w zależności od pH.[4]
- Selektywna detekcja glikoprotein poprzez allosteryczny click-imprinting przy użyciu samoorganizującej się monowarstwy opracowanej z powyższego oligomeru.[5]
- Przygotowanie bioaktywowanych miceli kropek kwantowych zawierających fluorescencyjne nanokryształy.[6]
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.