Przejdź do
76172
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Synonim(y):
Azido-PEG-amine (n=6)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H30N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.41
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (oligomer purity)
Form:
liquid
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (oligomer purity)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
functional group
amine, azide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C14H30N4O6/c15-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-17-18-16/h1-15H2
InChI key
VCQSTKKJKNUQBI-UHFFFAOYSA-N
Application
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol can be used:
  • As a reactant for the synthesis of thin films of azide functionalized poly(L-glutamic acid) for drug delivery.
  • For the synthesis of curcumin monoazide derivatives for fabricating biologically active curcumin conjugates.
  • To modify the surface of TiO2 nanoparticles to attach DNA strands for photocatalytic reduction of CO2.
  • For the conjugation of poly(ethylene glycol) (PEG) with toll-like receptor 7 (TLR7) to improve its pharmaceutical properties.
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol has been used in the synthesis of Alexa568-azide, a fluorescent azide that can undergo click staining reaction with 5-ethynyluridine-labeled cellular RNA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
777877631871613
description
≥90% (oligomer purity)
description
≥90% (oligomer purity)
description
≥90% (oligomer purity)
description
≥90% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
functional group
amine, azide
functional group
amine, azide
functional group
amine, azide
functional group
azide, carboxylic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)