Kluczowe dokumenty
900403
SLAP HydroPyrrolopyrazine Reagent
Synonim(y):
(S)-(1-((Trimethylsilyl)methyl)pyrrolidin-2-yl)methanamine
Wybierz wielkość
336,70 zł
Cena katalogowa481,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
336,70 zł
Cena katalogowa481,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
- Technology Spotlight: Odczynniki SLAP do syntezy piperazyn
- Odczynniki krzemowo-aminowe do fotokatalitycznej syntezy piperazyn z aldehydów i ketonów
- Indukowane kwasem Lewisa przełączanie ze ścieżek Ir(II) na Ir(IV) w reakcjach fotokatalitycznych: Synteza tiomorfolin i tiazepanów z aldehydów i odczynników SLAP.
- Synteza w przepływie ciągłym morfolin i oksazepanów z użyciem odczynników SLAP (Silicon Amine Protocol) oraz kataliza fotoredoks wspomagana kwasem Lewisa
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
The expanding class of SLAP reagents provides access to saturated N-heterocycles and aliphatic aldehydes and ketones without additional reagents or the generation of toxic byproducts.
Rozszerzająca się klasa odczynników SLAP zapewnia dostęp do nasyconych N-heterocykli oraz alifatycznych aldehydów i ketonów bez dodatkowych odczynników lub generowania toksycznych produktów ubocznych.