Przejdź do
798908
SnAP Pip Reagent
Synonim(y):
N-(2-Aminoethyl)-N-[(tributylstannyl)methyl]-Boc ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H44N2O2Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 798908, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
refractive index
n/D 1.4860
density
1.108 g/mL
functional group
amine, carbamate
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CN(C(OC(C)(C)C)=O)CCN)CCCC
InChI
1S/C8H17N2O2.3C4H9.Sn/c1-8(2,3)12-7(11)10(4)6-5-9;3*1-3-4-2;/h4-6,9H2,1-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
LGYNPAYNCSWDHV-UHFFFAOYSA-N
Application
SnAP Reagents provide a one-step route, in tandem with various aldehyde substrates, to saturated N-heterocycles. The synthesis of N-heterocycles through SnAP Reagents requires mild reaction conditions, and aldehydes bearing aryl, heteroaryl, glyoxyl, aliphatic, and halogenated groups are well tolerated. This product was introduced in collaboration with the Jeffrey Bode Research Group
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
472107153698.51020
description
-
description
extent of labeling: 3.5-5.0 mmol/g N loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
description
≥98.0% (NT)
description
Novabiochem®
density
1.108 g/mL
density
-
density
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
refractive index
n/D 1.4860
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.458
refractive index
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
functional group
amine, carbamate
functional group
amine
functional group
Boc, amine
functional group
-
form
liquid
form
solid
form
-
form
oil
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)