Przejdź do
900399
SLAP N-Bn Pip Reagent
95%
Synonim(y):
N1-Benzyl-N1-((trimethylsilyl)methyl)ethane-1,2-diamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
652,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H24N2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
652,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid (paste)
refractive index
n/D 1.5071
density
0.9366 g/mL
functional group
amine, phenyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Si](CN(CCN)Cc1ccccc1)(C)(C)C
InChI
1S/C13H24N2Si/c1-16(2,3)12-15(10-9-14)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,9-12,14H2,1-3H3
InChI key
OIVATBFWYNCAKW-UHFFFAOYSA-N
Application
Silicon amine protocol (SLAP) reagents, in conjunction with aldehydes and ketones, form N-unprotected piperazines via photocatalytic cross-coupling with Ir[(ppy)2dtbbpy]PF6 (747769). Heteroaromatic, aromatic, and aliphatic aldehydes are well tolerated, as are structurally and stereochemically complex SLAP reagents. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group and provides a tin-free alternative to SnAP (tin amine protocol) reagents for piperazine synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900406900403900401
description
95%
description
-
description
-
description
≥95%
functional group
amine, phenyl
functional group
-
functional group
amine
functional group
ether, phenyl, amine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid (paste)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.9366 g/mL
density
-
density
0.8846 g/mL
density
1.000 g/mL
refractive index
n/D 1.5071
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n/D 1.520
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
198.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
92.2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)