Przejdź do
798916
SnAP OA Reagent
Synonim(y):
3-[(Tributylstannyl)methoxy]-1-propanamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H37NOSn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
density
1.102 at 25 °C
functional group
amine, ether
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(COCCCN)CCCC
InChI
1S/C4H10NO.3C4H9.Sn/c1-6-4-2-3-5;3*1-3-4-2;/h1-5H2;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
MFLUZZMSFDSMIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
SnAP Reagents provide a one-step route, in tandem with various aldehyde substrates, to saturated N-heterocycles. The synthesis of N-heterocycles through SnAP Reagents requires mild reaction conditions, and aldehydes bearing aryl, heteroaryl, glyoxyl, aliphatic, and halogenated groups are well tolerated. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
798894900398804150
description
-
description
-
description
95%
description
-
functional group
amine, ether
functional group
amine, carbamate
functional group
amine
functional group
ether
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
paste
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
density
1.102 at 25 °C
density
-
density
1.1316 g/mL
density
1.180 at 25 °C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)