Merck
360023
Sigma-Aldrich
o-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
2-Methylphenylmagnesium chloride
Wybierz wielkość
100 ML
437,00 zł
800 ML
1330,00 zł
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
437,00 zł
800 ML
1330,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.89
Beilstein:
3537703
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
0.956 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cc1ccccc1[Mg]Cl
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
DSJSQDNPAOUFOJ-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
3.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-16 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oleg V Larionov et al.
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method