Kluczowe dokumenty
797952
Sigma-Aldrich
Ultrastable fluorescent silica nanobeads
50 nm, lyophilized
Synonim(y):
Fluorescencyjna krzemionka, Fluorescencyjny nanoproszek krzemionkowy, Nanokulki krzemionkowe
Wybierz wielkość
2 MG
2590,00 zł
2590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 MG
2590,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Masa cząsteczkowa:
60.08
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
2590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
wielkość cząstki
50 nm
fluorescencja
λem 590 nm
absorpcja UV
λ: 570 nm Amax
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Zastosowanie środków znakujących lub barwiących znacznie pomogło w badaniu złożonych interakcji biologicznych w biologii, a fluorescencyjne znakowanie biomolekuł okazało się niezbędnym narzędziem w wielu badaniach biologicznych. Dzięki doskonałym właściwościom fluorescencyjnym nanokulki krzemionkowe znajdują zastosowanie w znakowaniu biologicznym, bioobrazowaniu, biosensingu itp.[1][2] Ultrastabilne cząstki wykazują bardzo wysoką odporność na fotowybielanie i mogą być stosowane w obrazowaniu pojedynczych cząstek, a także w technikach superrozdzielczości, takich jak mikroskopia ze stymulowaną emisją (STED).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Luminescent nanomaterials for biological labelling
F. Wang, W. B. Tan, Y. Zhang, et al.
Nanotechnology, 17(1), R1-R13 (2006)
Geometrical confinement of quantum dots in porous nanobeads with ultraefficient fluorescence for cell-specific targeting and bioimaging
P-J Chen, S-H Hu, W-T Hung, S-Y Chen, and D-M Liu,
Journal of Materials Chemistry, 22(19), 9568-9575 (2012)
Produkty
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.