Merck
89761
Sigma-Aldrich
N-Boc- 2,2′-(ethylenedioxy)diethylamine
≥95.0% (NT), for peptide synthesis
Synonim(y):
N-Boc-3,6-dioxa-1,8-octanediamine, tert-Butyl 2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethylcarbamate
Wybierz wielkość
1 G
938,00 zł
5 G
3600,00 zł
938,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
938,00 zł
5 G
3600,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H24N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
938,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
N-Boc- 2,2′-(ethylenedioxy)diethylamine, ≥95.0% (NT)
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (NT)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
gęstość
1.046 g/mL at 20 °C
grupa funkcyjna
Boc
amine
ciąg SMILES
NCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C11H24N2O4/c1-11(2,3)17-10(14)13-5-7-16-9-8-15-6-4-12/h4-9,12H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
OCUICOFGFQENAS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Linker reagent for the prep. of a broad variety of linked tags, monomers for polymerisation, ionophores etc., e.g. biotinylation reagents[1][2][3][4].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michelle Trester-Zedlitz et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(9), 2416-2425 (2003-02-27)
A method is described for the elucidation of protein-protein interactions using novel cross-linking reagents and mass spectrometry. The method incorporates (1) a modular solid-phase synthetic strategy for generating the cross-linking reagents, (2) enrichment and digestion of cross-linked proteins using microconcentrators
Spinke, J., et al.
The Journal of Physical Chemistry, 99(9), 7012-7019 (1993)
Braun, M., et al.
European Journal of Organic Chemistry, 7, 1173 - 1182 (2000)
Sigal, G. B., et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 3789-3800 (1996)
Produkty
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.