Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H24N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.31
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
224-207-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<0.001 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
260 °C
potency
3160 mg/kg LD50, oral (Rat), 2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-4.5 % (v/v)
pH
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
146-148 °C/1 hPa
mp
-32 °C
transition temp
flash point 139 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]CCCOCCOCCOCCC[N+H3]
InChI
1S/C10H24N2O3/c11-3-1-5-13-7-9-15-10-8-14-6-2-4-12/h1-12H2/p+2
InChI key
JCEZOHLWDIONSP-UHFFFAOYSA-P
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.008
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.008
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
282.2 °F
flash_point_c
139 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8148070100 | 04022536690315 |
| 8148070500 | 04022536690322 |