Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 860,00 zł 645,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H32N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.42
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
645,00 zł
Cena katalogowa860,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (NT)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
density
1.035 g/mL at 20 °C
functional group
Boc, amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCCOCCOCCOCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C15H32N2O5/c1-15(2,3)22-14(18)17-7-5-9-20-11-13-21-12-10-19-8-4-6-16/h4-13,16H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI key
WHHYAYNALHPDGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Protected linker.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (NT) | description 95% (HPLC) | description 97% | description 97% |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| functional group amine, Boc | functional group carboxylic acid, amine, Fmoc | functional group - | functional group amine |
| assay ≥95.0% (NT) | assay 95% (HPLC) | assay 97% | assay 97% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.035 g/mL at 20 °C | density - | density 1.005 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?