40421
1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane
≥98.0% (GC), for peptide synthesis
Synonim(y):
2,2′-[Oxybis(ethylenoxy)]diethylamine
About This Item
Polecane produkty
product name
1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane, ≥98.0% (GC)
Próba
≥98.0% (GC)
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C8H20N2O3/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h1-10H2
Klucz InChI
NIQFAJBKEHPUAM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter