Przejdź do
227447
4,9-Dioxa-1,12-dodecanediamine
99%
Synonim(y):
1,4-Bis(3-aminopropoxy)butane, 4,9-Dioxadodecanediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)3O(CH2)4O(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.31
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-745-9
Beilstein/REAXYS Number:
1750788
MDL number:
190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4609 (lit.)
bp
134-136 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCCOCCCCOCCCN
InChI
1S/C10H24N2O2/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h1-12H2
InChI key
YOOSAIJKYCBPFW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D221503CDS00023544197
description
99%
description
99%
description
AldrichCPR
description
analytical standard
assay
99%
assay
99%
assay
-
assay
≥95% (GC)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
134-136 °C/4 mmHg (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
bp
-
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
-
refractive index
n20/D 1.4609 (lit.)
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,9-Dioxa-1,12-dodecanediamine
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)