Kluczowe dokumenty
87743
Tetramethylammonium sulfate hydrate
Synonim(y):
Bis(tetramethylammonium) sulfate
ciąg SMILES
O.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C4H12N.H2O4S.H2O/c3*1-5(2,3)4;/h2*1-4H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Klucz InChI
SMBVAMYBVVNSBZ-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?