This product may be stored at room temperature. The solubility of this product has not been determined. However, according to the literature, this compound is soluble in methanol and acetic acid (2 %) at approximately 0.1 mg/mL and 1 mg/mL, respectively.
Kluczowe dokumenty
860646
1-Methyl-DL-tryptophan
97%
Synonim(y):
1-Methyl-DL-tryptophan, 1-Methyltryptophan, 2-Amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, 2-Amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propanoicacid, 2-Amino-3-(1-methylindol-3-yl)propanoic acid, DL-1-Methyltryptophan, N′-Methyl-DL-tryptophan
Wybierz wielkość
278,00 zł
Cena katalogowa556,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
278,00 zł
Cena katalogowa556,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cn1cc(CC(N)C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)
Klucz InChI
ZADWXFSZEAPBJS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
What is the recommended storage temperature and solubility of this product no.860646, 1-Methyl-DL-tryptophan?