Przejdź do
452483
1-Methyl-D-tryptophan
95%, for peptide synthesis
Synonim(y):
(2R)-2-Amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, D-(+)-1-Methyltryptophan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
209,00 zł
156,75 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4260,00 zł
3195,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
156,75 zł
Cena katalogowa209,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-Methyl-D-tryptophan, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
lumps and powder
optical activity
[α]22/D +12.4°, c = 2 in acetic acid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
242-245 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cn1cc(C[C@@H](N)C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m1/s1
InChI key
ZADWXFSZEAPBJS-SNVBAGLBSA-N
Application
Used to prepare a number of natural products including macroline alkaloids using the Pictet-Spengler reaction of tryptophan esters with aldehydes also used in the synthesis of 1-substituted indolactam precursors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
470031T9753
description
95%
description
97%
description
≥98.0% (HPLC)
form
lumps and powder
form
-
form
powder
assay
95%
assay
97%
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
242-245 °C (lit.)
mp
86-89 °C (lit.)
mp
282-285 °C (dec.) (lit.)
optical activity
[α]22/D +12.4°, c = 2 in acetic acid
optical activity
[α]20/D +18.5°, c = 1 in methanol
optical activity
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. I have a question regarding 1-methyl-D-tryptophan (452483). Is this suitable for cell culture study purpose? Thank you.
    1 answer
    1. This product is listed as suitable for peptide synthesis. It may be okay for cell culture, but it is not tested with that application in mind, so the suitability would need to be determined by the end user. What is tested can be found on the product COA, an example of which can be found in the 'Documentation' section of the product page.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the solution stability of Product 452483, 1-Methyl-D-tryptophan?
    1 answer
    1. Unfortunately, we do not perform solution stability testing on this item or have experience with storing tryptophan solutions, so we would recommend making a fresh batch with each use.
      Helpful?
  4. How should Product 452483, 1-Methyl-D-tryptophan, be stored?
    1 answer
    1. This material is stable at room temperature without any special handling precautions.
      Helpful?
  5. What is Product 452483, 1-Methyl-D-tryptophan, soluble in?
    1 answer
    1. While we don't test the solubility of this product directly, we do have to dissolve it in acetic acid in order to test the optical rotation. We would also expect this to be soluble in a dilute hydrochloric acid solution (50mg/mL in 5N HCl). Both heat and sonication may be required in order to prepare a homogenous solution. Also, based on our experience with the DL (Product No. 860646) and L (Product No. 447439) forms, we would expect that dilute sodium hydroxide would also be a potential solvent (1g/100mL of 1M NaOH).