Przejdź do
P1751
D-Phenylalanine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
334,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
211-603-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2804068
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
D-Phenylalanine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
273-276 °C
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-MRVPVSSYSA-N
Gene Information
Application
<ul>
<li><strong>Paper Title: </strong> Supramolecular nanofibers co-loaded with dabrafenib and doxorubicin for targeted and synergistic therapy of differentiated thyroid carcinoma. D-Phenylalanine are used to improve the stability of peptides <em>in vivo</em> (Chen P et al., 2023).</li>
<li><strong>Paper Title: </strong> Mechanistic aspects of the transamination reactions catalyzed by D-amino acid transaminase from Haliscomenobacter hydrossis. This study focuses on the enzymatic roles of D-Phenylalanine in specific bacterial transamination processes, applicable in biocatalysis and synthetic biology (Bakunova AK et al., 2023).</li>
</ul>
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2126286656376906
description
≥98% (HPLC)
description
reagent grade, ≥98%
description
98%
description
98%
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
273-276 °C
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
293-294 °C (dec.) (lit.)
mp
122-124 °C (lit.)
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
Gene Information
human ... CA1(759), CA14(23632), CA2(760), CA4(762), CA5A(763), CA7(766)
Gene Information
human ... CA1(759), CA14(23632), CA2(760), CA4(762), CA5A(763), CA7(766)
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review