Przejdź do
283223
Poly(allylamine hydrochloride)
Mw 40,000-150,000
Synonim(y):
PAA HCl, PAH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
960,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2CH(CH2NH2 · HCl)]n
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
415-050-2
MDL number:
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mol wt
Mw 40,000-150,000
feature
hydrophilic
SMILES string
Cl.NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
InChI key
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to make redox hydrogel-modified electrodes for measuring enzyme responses.
Packaging
The polyelectrolyte poly(allylamine hydrochloride) has been used in the preparation of an antireflective coating consisting of alternating layers of poly (allyamine hydrochloride) and silica nanoparticles
Other Notes
May contain up to ≤10% residual monomer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
283215479136360627
description
Mw 40,000-150,000
description
average Mw ~17,500 (GPC vs. PEG std.)
description
20 wt. % in H2O
description
Mw 8,000-10,000, 80% hydrolyzed
form
solid
form
solid
form
-
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mol wt
Mw 40,000-150,000
mol wt
average Mw ~17,500 (GPC vs. PEG std.)
mol wt
-
mol wt
Mw 8,000-10,000
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(allylamine hydrochloride)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?