Merck
81080
Sigma-Aldrich
Chloroplatinic acid hydrate
~38% Pt basis
Synonim(y):
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, Platinic chloride hydrate
Wybierz wielkość
1 G
933,00 zł
5 G
2260,00 zł
25 G
9990,00 zł
933,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
933,00 zł
5 G
2260,00 zł
25 G
9990,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2PtCl6 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.81 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
933,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
stężenie
~38% Pt
mp
60 °C (lit.)
gęstość
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
Klucz InChI
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Reduction of carboxamides with hydrosilanes[1]
  • Hydrosilylation of siloxanes[2]
  • Dehydrocoupling polycondensation reactions[3]
  • Hydrolysis of trichlorosilanes[4]
Przechowywanie i stabilność
1. Hygroscopic material, always handle in a glove bag or a glove box filled with dry inert gas
2. Recommended for one time use to prevent water absorption and degradation. If necessary, once opened, repack and seal under dry inert gas.
3. Store with care. Prevent from light. Always store in well-sealed containers in a dry inert atmosphere. Recommended to store containers in a secondary desiccator with desiccant in a dry inert atmosphere.
Packaged under dry Nitrogen gas
Inne uwagi
Catalyst for the hydrosilylation of olefins[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
de Vekki, D. A.; et al.
Russ. J. Gen. Chem., 75, 1757-1757 (2005)
J.L. Speier
Adv. Organomet. Chem., 17, 407-407 (1979)
Lewis, L. N.; Sy, K. G. et al.
Organometallics, 10, 3750-3750 (1991)
Alan R Bassindale et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (12), 1382-1383 (2003-07-05)
Hexasilsesquioxane cages (T6) have been prepared from a range of alkyl and aryl trichlorosilanes using a "non aqueous" hydrolysis with dimethyl sulfoxide.
Toal, S. J.; et al.
Organometallics, 24, 3081-3081 (2005)