Przejdź do
76050
Palladium(II) chloride
anhydrous, 60% Pd, solid
Synonim(y):
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
PdCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-596-2
MDL number:
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Palladium(II) chloride, anhydrous, 60% Pd basis
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
concentration
60% Pd
mp
678-680 °C (lit.)
density
4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Application
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
Used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers in which the polypyrrole backbone has a conformational energy minimum and is nearly planar.
Palladium(II) chloride can be used to catalyze:
  • Cross-coupling reactions between terminal alkynes and aryl iodides or bromides under modified Sonogashira-Cassar-Heck conditions.
  • Carbonylation of organic tellurides with carbon monoxide to form corresponding methyl carboxylates.
  • Isomerization of allylic ester in acetic acid.
  • Carbonylation of amines to form isocyanates.
Other Notes
Review
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14814921033283606
description
anhydrous, 60% Pd basis
description
anhydrous, 59-60% palladium (Pd) basis
description
≥99.99% trace metals basis
description
5 wt. % in 10 wt. % HCl
reaction suitability
core: palladium, reagent type: catalyst, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: palladium
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, core: palladium, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Heck Reaction
form
solid
form
powder
form
-
form
liquid
density
4 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C
mp
678-680 °C (lit.)
mp
678-680 °C (lit.)
mp
678-680 °C (lit.)
mp
-
concentration
60% Pd
concentration
59-60% Pd
concentration
-
concentration
5 wt. % in 10 wt. % HCl
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium(II) chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)