Merck
792721
Sigma-Aldrich
D-Tyrosine-(phenyl-d4)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonim(y):
D-4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4-alanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7D4NO3
Masa cząsteczkowa:
185.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
O=C(O)[C@H](N)CC1=C([2H])C([2H])=C(O)C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
OUYCCCASQSFEME-SFSAVJDPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)