Merck
485829
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-2,6-d2
98 atom % D
Synonim(y):
L-4-Hydroxyphenyl-2,6-d2-alanine
About This Item
Wzór liniowy:
4-(HO)C6H2D2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -12°, c = 1 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]c1cc(O)cc([2H])c1C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1D,2D
Klucz InChI
OUYCCCASQSFEME-RANRWVQCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)