Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH313CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.07
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+3
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
optical activity
[α]25/D -14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp
291 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[H][13C@]([13CH3])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-FMYLKJIZSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?