Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(HO)C6D4CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.21
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D -12°, c = 1 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[H][C@](N)(Cc1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D
InChI key
OUYCCCASQSFEME-FCDGGRDXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?