Merck
612588
Supelco
Gadolinium(III) chloride solution
NMR reference standard, 0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), water 25 %, DSS 0.1 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Wzór liniowy:
GdCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
skład
DSS, 0.1%
water, 25%
stężenie
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in.
format
single component solution
ciąg SMILES
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Gradient shimming
Ilość
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3