Przejdź do
93829
L-Tyrosine
≥99.0% (NT), suitable for ligand binding assays, BioUltra
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-460-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
392441
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Tyrosine, BioUltra, ≥99.0% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −11.5±1.0°, c = 4% in 1 M HCl
technique(s)
ligand binding assay: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless (hot)
anion traces
chloride (Cl-): ≤400 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤200 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 310 nm in 1 M HCl at 0.5 M
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Application
L-Tyrosine was used in tyrosine hydroxylase (TH) enzyme activity assay.[1] It was also used as a substrate for tyrosinase enzyme in the growth media of Vibrio cholerae strains to stimulate melanin formation.[2] It may be used as a precursor in the synthesis of (-)-MY 336a. MY 336a, a β-adrenergic receptor antagonist, was initially isolated from the culture broth of Streptomyces gabonae KY2234 (ATCC 15282). It may be used in the synthesis of 3-bromo-L-tyrosine and 3,5-dibromo-L-tyrosine.[3]
Other Notes
Growth requirements of various microorganisms
Amino acid precursor of dopamine and other catecholamines
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T8566T375491515
L-Tyrosine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
91515
L-Tyrosine
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99.0% (NT)
assay
99.0-101.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
product line
TraceCERT®
optical activity
[α]20/D −11.5±1.0°, c = 4% in 1 M HCl
optical activity
[α]25/D 11.2 to 9.8°, c = 5 in 1 M HCl (Specific Rotation 6.1 - 7.8 °)
optical activity
-
optical activity
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤200 mg/kg
cation traces
Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤0.02%
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tyrosine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, is the recommended retest date based on established stability?
    1 answer
    1. Product retest dating is based upon review of the product history or that of a comparable product. Please see the link below to review the Product Dating Statement:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/178/822/product-dating-information-statement.pdf
      The assigned quality level (MQ) for this product is 200. Product of this quality level do not qualify for shelf life defined by stability studies. Please see the link below for additional information regarding assigned quality levels:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/346/647/m-clarity-quality-attributes-fl12541en-ms.pdf