Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 416,00 zł |
Informacje o tej pozycji
162,00 zł
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D +10.3°, c = 5 in 1 M HCl
optical purity
ee: 99% (GLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-MRVPVSSYSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| assay 99% | assay 99% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (NT) |
| product line ReagentPlus® | product line - | product line - | product line BioUltra |
| optical activity [α]20/D +10.3°, c = 5 in 1 M HCl | optical activity - | optical activity - | optical activity [α]20/D −11.5±1.0°, c = 4% in 1 M HCl |
| mp >300 °C (lit.) | mp ≥300 °C (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) |
| optical purity ee: 99% (GLC) | optical purity - | optical purity - | optical purity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?