Merck
804371
Fro-DO, mixture of diastereomers
97%, powder
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H22N2O6S2
Masa cząsteczkowa:
498.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fro-DO, mixture of diastereomers, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
SMILES string
O=C(N([C@H](C(C=CC=C1)=C1C2)[C@H]2C3)S3(=O)=O)/C=C/C(N4[C@H](C(C=CC=C5)=C5C6)[C@H]6CS4(=O)=O)=O
InChI
1S/C24H22N2O6S2/c27-21(25-23-17(13-33(25,29)30)11-15-5-1-3-7-19(15)23)9-10-22(28)26-24-18(14-34(26,31)32)12-16-6-2-4-8-20(16)24/h1-10,17-18,23-24H,11-14H2/b10-9+/t17-,18-,23+,24+/m1/s1
InChI key
CZVFUQRTDAQUQL-SKLQJEMHSA-N
Application
Enables the generation of quaternary centers by Ni-catalyzed cross coupling with aziridines.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)