This product is sold as a racemate. Unfortunately, there is no indication of its preferred conformation. Product 764523 is an enantiopure compound supplied as a single equatorial diastereomer (major, rel-(1S-2S-5E-pR)). Please see the link below to review this product:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/aldrich/764523
Kluczowe dokumenty
790435
TCO PEG4 succinimidyl ester
Synonim(y):
trans-Cyclooctene-PEG4-NHS
Wybierz wielkość
1210,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1210,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
grupa funkcyjna
NHS ester
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)OC2CCC/C=C/CC2
InChI
1S/C24H38N2O10/c27-21-8-9-22(28)26(21)36-23(29)10-12-31-14-16-33-18-19-34-17-15-32-13-11-25-24(30)35-20-6-4-2-1-3-5-7-20/h1-2,20H,3-19H2,(H,25,30)/b2-1+
Klucz InChI
ZKPMRASGLDBKPF-OWOJBTEDSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
790435 This material can exist as both the axial and equatorial isomer. Please indicate which isomer this product represents. Thanks.