Kluczowe dokumenty
804401
PyFluor
Synonim(y):
2-Pyridinesulfonyl Fluoride
About This Item
Polecane produkty
Próba
95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
29-34 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(C1=CC=CC=N1)(F)=O
InChI
1S/C5H4FNO2S/c6-10(8,9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Klucz InChI
FCFXLXGZHDHJLB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.
Powiązane treści
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.