792063
Copper(I) iodide
anhydrous, 99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Cuprous iodide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
ciśnienie pary
10 mmHg ( 656 °C)
Próba
99.995% trace metals basis
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
605 °C (lit.)
gęstość
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3