Przejdź do
379239
Trimethylaluminum solution
2.0 M in heptane
Synonim(y):
Aluminum trimethanide solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
543,00 zł
407,25 zł
800 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.09
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587197
407,25 zł
Cena katalogowa543,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
2.0 M in heptane
density
0.693 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
InChI key
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Application
Trimethylaluminum can be used in the synthesis of methylaluminoxane (MAO), a precatalyst for olefin polymerization. It is a precursor for the preparation of a wide range of organoaluminium such as dimethylaluminum chloride and bis(trimethylaluminum)-1,4-diazabicyclo[2.2.2]-octane (DABAL-Me3).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
198048663301404845
description
2.0 M in heptane
description
2.0 M in toluene
description
packaged for use in deposition systems
description
1.0 M in heptane
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.693 g/mL at 25 °C
density
0.81 g/mL at 25 °C
density
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.703 g/mL at 25 °C
concentration
2.0 M in heptane
concentration
2.0 M in toluene
concentration
-
concentration
1.0 M in heptane
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylaluminum solution
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)