Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 362,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
AgI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.77
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-038-0
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
powder and chunks
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: silver
impurities
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
density
5.68 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99.999% trace metals basis | description 99% |
| form powder and chunks | form powder |
| assay 99.999% trace metals basis | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 5.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 5.68 g/mL at 25 °C (lit.) |
| impurities ≤20.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - |
| application(s) PEM fuel cells | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver iodide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?