78539
Boc-Tyr(Allyl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Boc-O-allyl-L-tyrosine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCC=C)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO5/c1-5-10-22-13-8-6-12(7-9-13)11-14(15(19)20)18-16(21)23-17(2,3)4/h5-9,14H,1,10-11H2,2-4H3,(H,18,21)(H,19,20)/t14-/m0/s1
Klucz InChI
YIRRNENSHUFZBH-AWEZNQCLSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3