Merck
374229
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr-OH
98%
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosine, Boc-L-tyrosine
Wybierz wielkość
5 G
240,10 zł
240,10 zł
Cena katalogowa343,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
240,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
4-(HO)C6H4CH2CH(COOH)NHC(O)OC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.30
Beilstein:
2816406
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
240,10 zł
Cena katalogowa343,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +3.0°, c = 2 in acetic acid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
133-135 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
CNBUSIJNWNXLQQ-NSHDSACASA-N
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yifan Wang et al.
ACS catalysis, 9(6), 4764-4776 (2019-07-30)
LmbB2 is a peroxygenase-like enzyme that hydroxylates L-tyrosine to L-3,4-dihydroxyphenylalanine (DOPA) in the presence of hydrogen peroxide. However, its heme cofactor is ligated by a proximal histidine, not cysteine. We show that LmbB2 can oxidize L-tyrosine analogs with ring-deactivated substituents
Qi Zhao et al.
Nutrition & metabolism, 15, 57-57 (2018-08-18)
Individuals' peak bone mineral density (BMD) achieved and maintained at ages 20-40 years is the most powerful predictor of low bone mass and osteoporotic fractures later in life. The aim of this study was to identify metabolomic factors associated with peak
Karoly Toth et al.
Antiviral research, 153, 1-9 (2018-03-07)
Human adenoviruses (AdV) cause generally mild infections of the respiratory and GI tracts as well as some other tissues. However, AdV can cause serious infection in severely immunosuppressed individuals, especially pediatric patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, where mortality
M L Da Silva et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 312(1), 151-157 (1994-07-01)
The N-linked oligosaccharides from porcine fibrinogen were purified following their release from glycopeptides using N-glycosidase F. In separate experiments, both sialyl and asialyl oligosaccharides were prepared from 5 g of fibrinogen. The reducing oligosaccharides were reacted with ammonium bicarbonate to
Abe D Pressman et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(15), 6213-6223 (2019-03-27)
Molecular evolution can be conceptualized as a walk over a "fitness landscape", or the function of fitness (e.g., catalytic activity) over the space of all possible sequences. Understanding evolution requires knowing the structure of the fitness landscape and identifying the