Merck
469106
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr-OMe
97%
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosine methyl ester, Boc-L-tyrosine methyl ester
Wybierz wielkość
5 G
110,00 zł
25 G
332,00 zł
110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
110,00 zł
25 G
332,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
4-(HO)C6H4CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2HCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +51°, c = 1 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
100-104 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(18)20-4)9-10-5-7-11(17)8-6-10/h5-8,12,17H,9H2,1-4H3,(H,16,19)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
NQIFXJSLCUJHBB-LBPRGKRZSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jie Zeng et al.
Macromolecular bioscience, 16(3), 363-370 (2015-11-28)
The storage method for living cells is one of the major challenges in cell-based applications. Here, a novel supramolecular gel cryopreservation system (BDTC gel system) is introduced, which can observably increase the neural cell viability during cryopreservation process because this